Learn More
N6-(2-Isopentenyl)adenine, TRC
Artikelnummer. 30134208
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134208 500 mg 500 Milligramm
17980755 100 mg 100 Milligramm
17971145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI874605500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2365-40-4
Summenformel C10H13N5
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Synonym 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine, N-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-9H-purin-6-amine, 2Ip, 6-(3-Methyl-2-buten-1-ylamino)purine, 6-(δ2-Isopentenylamino)purine, 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, 6-Isopentenyladenine, 6-N-(3-Methylbut-2-enylamino)purine, 6-[(3-Methyl-2-butenyl)amino]purine, Bryokinin, DMAA, Enadenine, IPA, Isopentenyladenine, N-(3-Methyl-2-butenyl)-1H-purin-6-amine, N-(3-Methyl-2-butenyl)adenine, N-(γ,γ-Dimethylallyl)adenine, N6-(2-Isopentenyl)adenine, N6-(3-Methyl-2-butenyl)adenine, N6-(δ2-Isopentenyl)adenine, N6-(δ2-Isopentenyl)aminopurine, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)aminopurine, N6-Isopentenyladenine, NSC 106958;
IUPAC-Name N-(3-methylbut-2-enyl)-7H-purin-6-amine
SMILES CC(=CCNC1=C2C(=NC=N2)NC=N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N6-(2-Isopentenyl)adenine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
Formelmasse 203.1171