Learn More
N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine, TRC
Artikelnummer. 30356430
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356430 5 mg -
30356558 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1758755MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163734-06-3
Summenformel C8 H10 N6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.2
IUPAC-Name 3-(2-amino-6-oxo-1H-purin-7-yl)-2-hydroxypropanamide
SMILES NC(=O)C(O)Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N6O3/c9-5(16)3(15)1-14-2-11-6-4(14)7(17)13-8(10)12-6/h2-3,15H,1H2,(H2,9,16)(H3,10,12,13,17)
Formelmasse 238.0814