Learn More
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, durchsichtig
Zum Verschließen von Fläschchen mithilfe von Schraubdeckeln mit einem sicheren Septum für die Aufnahme von Nadeln. Die transparenten Macherey-NagelTM N9 Schraubverschlüsse aus Polypropylen werden mit verschiedenen Septen geliefert.
Marke: Macherey-Nagel™ 702286
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Schraubverschlüsse N9
- Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Kappenfarben
- Geklebte Schraubkappen (Septen fest mit der Kappe verbunden, nicht entfernbar) – Vorteil: dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in die Durchstechflasche drücken
- Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Durchsichtig | |
PTFE Rot / Silikon Weiß / PTFE Rot | |
Gehäuse N9 |
Polypropylen, PTFE, Silikon | |
1 mm |