Learn More
Invitrogen™ NA-Star™ Influenza Neuraminidase Inhibitor Resistance Detection Kit
Schnelle und empfindliche Quantifizierung der Resistenz von Influenza-Neuraminidase-Inhibitoren in Verdünnungen des Viruskulturmediums im 96-Well-Mikrotiterplattenformat. Das NA-Star Influenza Neuraminidase Inhibitor Resistance Detection Kit enthält alles, was Sie benötigen
Marke:  Invitrogen™ 4374422
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 15256495
  • 1846.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Substrat, erforderlicher Puffer und Reaktionsbeschleuniger
Beschreibung
Beschreibung
Das NA-Star Influenza Neuraminidase Inhibitor Resistance Detection Reagent Set enthält alles, was für die Quantifizierung der Neuraminidase-Aktivität und der Resistenz von Neuraminidase-Inhibitoren bei Vogel-, Pferd-, Menschen- (Typ A und B) und Schweine-Influenza-Viren erforderlich ist. Das schnelle und einfache Protokoll und das praktische 96-Well-Mikrotiterplattenformat machen das Kit ideal für die Überwachung der Resistenz von Influenzaviren auf Neuraminidase-Hemmer sowie für das Inhibitorverbindung-Hochdurchsatz-Screening.
  • Enthält vorgefertigte Lösungen für alle erforderlichen Reagenzien, mit denen Sie Assays vereinheitlichen und Ergebnisse zwischen Laboren problemlos vergleichen können
  • Bietet eine bis zu 50-fache höhere Empfindlichkeit als Assays mit fluoreszierendem Methylumbelliferon-N-Acetylneuraminsäure-Substrat (MUNANA)
  • Der dynamische Bereich von vier Größenordnungen ermöglicht die Quantifizierung von Virusisolaten über einen breiten Bereich der Viruskonzentration und mit unterschiedlichen Werten von Neuraminidase-Aktivität, ohne dass zahlreiche Probenverdünnungen durchgeführt werden müssen
  • Das schnelle und einfache Protokoll ermöglicht die Durchführung von Assays in weniger als 1.5 Stunden und sorgt so für einen schnellen Assay-Durchsatz
Spezifikationen
  • Ziel: Neuraminidase
  • Nachweisverfahren. Verbesserte Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Form: Flüssig
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
  • Anzeige: Endpunkt
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: Neuraminidase-Substrate
Spezifikation
Spezifikation
Dieses Kit enthält das Enzymsubstrat, den Assaypuffer, den Reaktionsbeschleuniger und die Mikrotiterplatten. Lagern Sie Reagenzsatzkomponenten bei 2 °C bis 8 °C.
Mikrobiologische Analysen
Neuraminidase-Assay
96-Well Platte
NA-Star™
Neuraminidase-Substrate
Geeignet für hohe Durchsätze
Verbesserte Chemolumineszenz
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Flüssig
NA-Star™, NovaBright™
Chemisches Substrat
Sialidase, Neuraminidase
Enzym-Assay
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.