Beschreibung
NAA10 Polyclonal antibody specifically detects NAA10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NAA10 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 5-10 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400 |
| Zusammensetzung | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | ARD1, ARD1 homolog A, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), ARD1 homolog, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), ARD1AARD1 homolog, N-acetyltransferase, EC 2.3.1.-, EC 2.3.1.88, MGC71248, N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit, N-acetyltransferase, N-acetyltransferase ARD1, human homolog of, N-alpha-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit, N-terminal acetyltransferase complex ARD1 subunit homolog A |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NAA10. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?