Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Klapptür
Nabertherm Öfen sind die perfekten Allrounder für Forschungs- und Laboranwendungen. Aus fachmännisch gefertigten, hochwertigen Materialien hergestellt und einfach zu bedienen. Die Isolierung aus nicht klassifizierten Fasermaterialien ermöglicht einen energiesparenden Betrieb und schnelle Heizzeiten aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.
3218.10 € - 4406.40 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1100 °C |
---|---|
Typ | Ofen |
Modell | Klapptür |
Elektrische Anforderungen | 1 Phase |
Spannung | 220/240 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15413402
|
Nabertherm™
L-052K1TN1 |
5 l | Gehäuse C450 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15476672
|
Nabertherm™
L-092K1RN1 |
9 L | B410 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15433402
|
Nabertherm™
L-152K1TN1 |
15 l | C450 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Beheizung von zwei Seiten durch keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt und leicht austauschbar ist.
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Ausgestattet mit einer Klappe (L) oder einer Hubtür (LT)
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Einstellbarer Lufteinlass in der Tür integriert, Abluftauslass in der Ofenrückwand
- Lieferung mit B410-Regler mit vier Programmen und fünf frei programmierbaren Rampen oder C450 mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
- Beide Regler verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle und bieten Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen
- Alternative Ofengrößen und Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Bis zu 1100 °C | |
Klapptür | |
220/240 V |
Ofen | |
1 Phase | |
50/60 Hz |