missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAC1 Antibody (PCRP-NACC1-1A8), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18524396 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18524396 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18524396 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308833DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NAC1 Monoclonal antibody specifically detects NAC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NAC1
Anwendungen Flow Cytometry, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-NACC1-1A8
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BEND8, BTB (POZ) domain containing 14B, BTB/POZ domain-containing protein 14B, BTBD14B, NAC1BEN domain containing 8, NAC-1FLJ37383, nucleus accumbens associated 1, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 1, transcriptional repressor NAC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human NAC1 protein (Uniprot: Q96RE7)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 112939
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.