Learn More
NAGPA Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18398274 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18398274 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18398274 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305813AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NAGPA Polyclonal specifically detects NAGPA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NAGPA
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias APAA, EC 3.1.4.45, lysosomal alpha-N-acetylglucosaminidase, Mannose 6-phosphate-uncovering enzyme, N-acetylglucosamine-1-phosphodiester alpha-N-acetylglucosaminidase, Phosphodiester alpha-GlcNAcase, UCEalpha-N-acetylglucosaminyl phosphodiesterase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NAGPA fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51172
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG