Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Kunststoffschläuche aus durchsichtigem PVC
Artikelnummer. 10471103
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
3/32 in.
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
5/32 in.
7/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
50 ft. .
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (angloamerikanisch) unitSize
10471103 3/32 in. 5/32 in. 50 ft. 15 Meter
11364645 5/16 in. 7/16 in. 50 ft. . 15 Meter
2 options
Artikelnummer. 10471103
Marke: Thermo Scientific™ 80000006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Schläuchen aus durchsichtigem Kunststoff zahlreiche nicht-medizinische Anwendungen durch. Die Schläuche sind widerstandsfähigen gegen Verhärten und Verfärben.
Führen Sie mit den durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Kunststoffschläuchen, die Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien widerstehen, eine Reihe nicht-medizinischer Anwendungen durch. Die Schläuche werden aus hochreinen Kunststoffen und Spezial-Weichmachern gefertigt und sind in den Längen 50, 100, 250 und 500' erhältlich. Sie entsprechen dem Zusatzartikel des US-Arzneimittelzulassungsgesetzes (FFDCA) bezüglich Lebensmittelzusatzstoffen; außerdem den Anforderungen an Kunststoffmaterialien des US-Landwirtschaftsministeriums und USP, Klasse VI.
  • Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
  • Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
  • Entsprechen Tygon™ R-3603 Schläuchen
  • Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen Abständen von 12 in. markiert (Ausnahmen sind unten angegeben)
  • Härtegrad von 55, Shore A
  • Autoklavierbar/transparent
Hinweis: Die folgenden Größen sind nicht bedruckt: 8000-0002, -0004, -0006, -0010, -0025 und -1090
Gewährleistung: 90 Tage. Bitte wenden Sie sich für die Garantiebedingungen an technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht dem Zusatzartikel des US-Arzneimittelzulassungsgesetzes (FFDCA) bezüglich Lebensmittelzusatzstoffen, außerdem den Anforderungen an Kunststoffmaterialien des US-Landwirtschaftsministeriums und USP, Klasse VI.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/32 in.
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/32 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 Zoll
Verpackungsmenge 1 Schlauchstück 50 ft lang
Maximaler Druck 21 psig at 125°F (52°C), 42 psig at 73°F (23°C)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Nalgene 180 und 980 PVC-Schläuche enthalten DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Es ist der kalifornischen Umweltagentur (California Environmental Agency) bekannt, dass es sich hierbei um eine krebserregende und reproduktionstoxische Substanz handelt.