Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Schläuche aus Polyurethan, 1/4 Innendurchmesser
Diese Ester-Schläuche bestechen durch hervorragende Festigkeit gegen Abrieb und Biegeermüdung sowie durch Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen und eignen sich daher für hochreine Arbeiten.
89.70 € - 123.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flexible Schläuche |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polyurethan |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10271671
|
Thermo Scientific™
8030-0060 |
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 38 psig bei 125 °F (52 °C), 76 psig bei 73 °F (23 °C) |
89.70 €
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11314685
|
Thermo Scientific™
8030-0120 |
3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 28 psig bei 125 °F (52 °C), 56 psig bei 73 °F (23 °C) |
123.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese für hochreine Anwendungen vorgesehenen estertauglichen Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Schläuche aus Polyurethan zeichnen sich durch hervorragende Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Ermüdungsbrüche sowie gegen tiefe Temperaturen aus.
Eigenschaften:- Ohne Plastifizierer und mit nur geringen Spuren extrahierbarer Substanzen für hochreine Anwendungen
- Überlegene chemische Beständigkeit gegenüber Treibstoffen, Ölen und einigen Lösungsmitteln (nicht für wässrige Lösungen empfohlen)
- Längere Betriebsdauer und Vielseitigkeit durch Beständigkeit gegen atmosphärisches Ozon, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Erdölprodukte
- Dieser transparente, nicht autoklavierbare Schlauch besitzt alle 12 in. eine Schnittmarkierung und kann gassterilisiert werden
- Ideal für Peristaltikpumpenanwendungen
Bestellinformationen:
In Packungen von 15.2 m (50 ft.)
Garantie: 90 Tage. Bitte kontaktieren Sie zu unseren Garantiebedingungen technicalsupport@thermofisher.com.
Spezifikation
Flexible Schläuche | |
Polyurethan | |
15.24 m | |
0.16 cm | |
Transparent | |
Biegeradius 6x Außendurchmesser | |
85 °C |
Nicht autoklavierbar | |
50 ft. | |
1/16 Zoll | |
50 | |
Durometer 85(A) | |
185 °F |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.