Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Artikelnummer. 10142161
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
16
17
18
24
25
73
82
Innendurchmesser (metrisch):
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
0,13 cm
Packungsgröße:
7.62 Meter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10142161 24 0,64 cm 7.62 Meter
10340741 15 0,48 cm 7.62 Meter
10636801 16 0,32 cm 7.62 Meter
10518892 17 0,64 cm 7.62 Meter
10430723 18 0,79 cm 7.62 Meter
10585781 25 0,48 cm 7.62 Meter
10595781 73 0,95 cm 7.62 Meter
10515981 82 0,13 cm 7.62 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10142161 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 80603024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln mit diesen flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuchen, die ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind.
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platingehärteten Silikonschläuchen für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen und beständigen Schläuche verfügen über eine geringbindende Oberfläche und eignen sich dadurch ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Eigenschaften:
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
  • Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
  • Durch die Oberflächen mit niedriger Bindungsaffinität wird die Absorption von Proteinen und Lebensmittelprodukten minimiert
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Doppelt verpackte Rolle mit 7,6 m (25 ′) pro Packung
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Anforderungen der US-Behörden FDA, USDA, US-Arzneibuch Klasse VI, 24. Ausgabe und 3A Sanitary Standards.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,64 cm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Verpackungsmenge 25 Pk.
Schlauchgröße 24
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibility Biegeradius 4xAD
Max. Operating Temperature (English) 450 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Flexible Schläuche
Menge 25 Pk.