Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Verschlüsse für Tropfflaschen - Großpackung
Catalog Number p-4521525
Click to view available options
Halsausführung:
15-415
Farbe:
blau
gelb
grün
natürlich
rot
weiß
Thermo Scientific Nalgene Verschlüsse passen auf Tropfflaschen der Katalognummern 312750 und 312751.
Thermo Scientific Nalgene Verschlüsse passen auf Tropfflaschen der Katalognummern 312750 und 312751.
Müssen bestellt werden, um Tropfflaschen zu komplettieren.
Eigenschaften:
  • Polypropylen
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Bestellinformationen:
Tropfflaschenverschlüsse sind in Großpackungen zu 2.000/Packung erhältlich. Separate Bestellung von Nalgene Tropfkontrollspitzen (Kat. Nr. 312758, 312759) und Tropfflaschen (Kat. Nr. 312750, 312751).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflaschen 312750 und 312751.
Produkttyp Verschluss
Farbe natürlich
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Halsausführung 15-415
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Tropfflaschen-Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.