Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ farbcodierte Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
Catalog Number 13101731
28.36 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
500 ml (16 oz.)
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Farbcodierten einheitlichen Spritzflaschen aus LDPE mit großer Öffnung sind vorverpackt, leicht zu bestimmen und einfach zu befüllen.
Hochwertige Spritzflaschen mit verschiedenen farbcodierten Verschlüssen im Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen-Design. Flasche und Dosierstrohhalm sind in einem Stück geformt, um eine Kontamination beim Nachfüllen zu verhindern. Die weite Öffnung ermöglicht eine schnellere und einfachere Befüllung. Farbcodierte Verschlüsse helfen bei der chemischen Identifizierung und Organisation. Die präzise Dispensierspitze sorgt für einen ultrafeinen, kontrollierten Strom ohne Spritzen; die Spitze kann zur Erhöhung des Durchflusses zurechtgeschnitten werden. Hergestellt aus hochwertigem, labortauglichen Kunststoffmaterial für zuverlässig geringe Laugen und extrahierbare Substanzen. Natürlich flexibles LDPE-Material ist chemisch kompatibel mit einer Vielzahl von Laborreagenzien und bietet eine ergonomische weiche Quetschbarkeit, um die Ermüdung der Hände zu verringern.
  • Polypropylen-Schraubverschluss
  • Jede Packung enthält je eine Flasche mit einem roten, weißen, gelben und blauen Verschluss
  • Flasche und Auslassspitze sind für eine gleichmäßige Funktionsweise einteilig gefertigt
  • Die Spitze liefert einen geraden, gleichförmigen und ultrafeinen Strahl, kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden
  • Inhalt kann ohne Kippen oder Schütteln ausgegeben werden
  • Flasche und Karton sind in vielen Kommunen recycelbar
  • Hergestellt aus ungiftigen Materialien
  • Flexible LDPE-Flasche für leichtes ergonomisches Zusammendrücken
  • Polypropylen-Schraubverschluss
Inhalt:
Ein Muster des Polypaper™ Right-to-Know Sicherheitsetikettensystems
Angaben zum Recycling:
Wiederverwendbare Nalgene LDPE-Spritzflaschen sind so konzipiert, dass sie unter üblichen Laborbedingungen viele Jahre halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden.  Nalgene LDPE-Flaschen und ihre Verpackung sind leicht wiederverwertbar. Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Flaschenprodukte verpackt sind. Nach Ablauf der Produktlebensdauer sollten Sie Ihre Nalgene LDPE-Flaschen waschen und recyceln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraube
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Produkttyp Spülflasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Nalgene Unitary Spritzflaschensortiment mit Farbcode
Material LDPE
Anzahl pro Karton 16
Anzahl pro Packung 4
Verschlussfarbe Verschiedene Farben (rot, weiß, gelb, blau)
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.