Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Farbige Verschlüsse aus Polypropylen: Großpackung
Die einteiligen Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse aus farbigem Polypropylen für Nalgene 4 ml-Enghalsflaschen verhindern Verschüttungen.
498.20 € - 625.00 €
Spezifikation
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm (außen)
Produkttyp Verschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10272333
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-6130
Blau
525.00 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10630524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-0130
Naturfarben
580.00 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10314103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-4130
Grün
625.00 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10232573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-1130
Weiß
519.00 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16439619
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-7130
Bernsteinfarbig
498.20 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10531655
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-7130
Bernsteinfarbig
525.00 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10100373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
362150-5130
Rot
525.00 €
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die farbigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Verschlüsse verhindern ein Verschütten des Inhalts. Diese einteiligen Verschlüsse ohne Einlage passen genau auf die Nalgene™ 4 ml-Enghalsflaschen. Sie verfügen über einen integrierten Dichtungsring und eine präzise gearbeitete Rändelung für ein einfaches Greifen und Verschließen.
Merkmale:
  • Bei Verwendung mit Nalgene Enghalsflaschen garantiert auslaufsicher†.
  • Minimieren das Kreuzkontaminationsrisiko
  • Schutz des Inhalts vor UV-Licht bei Verwendung mit undurchsichtigen Flaschen
  • Erhältlich in undurchsichtig weiß, braun, grün, rot und blau für die Farbcodierung
Bestellinformationen:
2,000/Karton.
Garantie: 90 Tage
Ein Musterzertifikat mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA 21 CFR sowie Informationen zu weiteren regulatorischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Einlage
13 bis 415 mm
Verschluss
0,315 in.
Nalgene farbige Schraubverschlüsse
Polypropylen
2000
Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Verschlüsse erfüllen FDA CFR21 177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Erfüllen die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter bei Verwendung mit undurchsichtigen Flaschen.
Eine enge
Polypropylen
16 mm (außen)
Nalgene 4 ml-Enghalsflaschen
8 mm
8 mm
2000
Großpackung
Ja
Rund
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis:
Nicht auf Heizplatten verwendbar.