Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filtermembranen
Die Filtermembranen eignen sich für Partikel- und mikrobiologische Analysen. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für Wasserqualitätsanalysen, Kaltsterilisation und die Probenreinigung.
171.00 € - 241.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polysulfon
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Vor dem Autoklavieren unbedingt anfeuchten.
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10758501
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
DS0310-4000
250 mL
171.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10614022
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
DS0310-4050
500 mL
241.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filtermembranen eignen sich für Partikel- und mikrobiologische Analysen. Die Membranen sind erhältlich aus Cellulosenitrat für Wasserqualitätsanalysen, aus Celluloseacetat für die Kaltsterilisation, aus Nylon für die Lösungsmittelfiltration oder als Glasfaservorfilter für die Probenreinigung.
Celluloseacetat (CA)
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber Alkoholen und Ölen
  • Hervorragend geeignet für die Kaltsterilisation von Proteinlösungen
  • Kann bei kurzzeitigem Kontakt mit Methylethylketon verwendet werden
  • Geeignet für Flüssigszintillationszählungen
  • Kann zur direkten Beobachtung mit Paraffin- oder Mandelöl transparent gemacht werden
  • Nicht steril, autoklavierbar (unbedingt vor dem Autoklavieren Membran anfeuchten)
Cellulosenitrat (CN)
  • Hervorragende Rückgewinnung von Mikroorganismen
  • Sterilitätstests, Lebensmittel- und Getränketests
  • Die 0,45 μm-Membran erfüllt die Anforderungen der Standardverfahren für Wasserqualitätsprüfungen
  • Nicht steril, autoklavierbar
Nylon (NYL)
  • Äußerst geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen – ohne Netzmittel
  • Filtration wässriger und organischer Lösungsmittel
  • Sterilisation von Puffern und Kulturmedien
  • Zur Verwendung mit HPLC-Lösungsmitteln
  • Nicht steril, autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polysulfon
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.