Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Glasfaservorfilter
Thermo Scientific™ Nalgene Glasfaser-Vorfilter erhöhen die Filtrationsgeschwindigkeit und den Durchsatz bei hoch viskosen oder stark partikelhaltigen Lösungen in Verbindung mit Nalgene MF75 Filtereinheiten oder Bottle Top-Filtern.
Marke:  Thermo Scientific™ 298-9020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10065831
  • 223.00 € / 10 Stück
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Glasfaser-Vorfilter erhöhen die Filtrationsgeschwindigkeit und den Durchsatz bei hoch viskosen oder stark partikelhaltigen Lösungen in Verbindung mit Nalgene MF75 Filtereinheiten oder Bottle Top-Filtern.
Ideal für zahlreiche wiederverwendbare Nalgene Filtrationssysteme bei weniger als 1 % des Gewichts an extrahierbaren Substanzen.
  • Blau, Polystyrol-Gehäuse
  • PES-Membran für hohe Durchflussraten und großen Gesamtdurchsatz
  • Passend für Halsgrößen mit einem Durchmesser von bis zu 53 mm
Spezifikation
Spezifikation
PES-Membran; 0,2 μm Porengröße; 90 mm Durchmesser; Passend für Flaschenhälse bis zu 53 mm
Membrane
Steril
5 L
0,2μm
10
90 mm
90 mm
PES
Bottle Top Filter
Bis 53 mm
10
Polystyrene
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.