Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562425
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20 bis 415 mm
Packungsgröße:
1328 Stück
1500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
10562425 4 ml 13 bis 415 mm 1328 Stück
10252913 8 ml 20 bis 415 mm 1500 Stück
10019022 15 ml 20 bis 415 mm 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10562425 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3220029125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese sicheren und leckdichten Diagnostikflaschen ermöglichen die Durchführung vieler kleinvolumiger Anwendungen und eignen sich optimal für den Einsatz in Testkits, die Probenlagerung sowie den Versand von Reagenzien.
Die sicheren und auslaufsicheren† Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnoseverschlussflaschen eignen sich für viele kleinvolumige Anwendungen. Diese Flaschen sind optimal für den Einsatz in Testkits, die Probenlagerung und den Versand kleiner Mengen wertvoller Reagenzien geeignet. Sie werden zwecks einfacher Handhabung auf stabilen Tabletts geliefert.
Flaschen aus naturfarbenem HDPE:
  • Nicht steril
  • Durchscheinend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit durch Verschluss aus naturfarbenem Polypropylen (PP)
  • Die haltbaren, homogenen Wände bieten Riss- und Stoßfestigkeit
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Flaschen sind auf Tabletts mit Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verschlüsse befinden sich in einem separaten Beutel im selben Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,125 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.125 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1328
Anzahl pro Packung 332
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.