Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10434553
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Gold
Grün
Hellblau
Hellbraun
Hellgrün
Hellviolett
Naturfarben
Orange
Rot
Türkis
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10434553 Violett 1000 Stück
10180173 Durchsichtig 1000 Stück
10777443 Weiß 1000 Stück
10049252 Gelb 1000 Stück
10059252 Orange 1000 Stück
10130323 Grün 1000 Stück
10404363 Rot 1000 Stück
10612254 Blau 1000 Stück
10622254 Gold 1000 Stück
10394333 Naturfarben 1000 Stück
15201952 Türkis -
11344475 Hellbraun 1000 Stück
11354475 Hellgrün 1000 Stück
11364475 Hellblau 1000 Stück
11374475 Hellviolett 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10434553 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3428300118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Verschlüsse mit Farbcodes ermöglichen eine schnelle Identifizierung. Die Verschlüsse sind in zahlreichen Farben erhältlich und besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen ermöglichen eine rasche Identifizierung.Die Verschlüsse besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte, und enthalten keine toxischen Schwermetalle.Die permanenten, farbkodierten Einlagen kommen nicht mit dem Fläschcheninhalt in Berührung.Die Fläschchen (separat erhältlich) und Verschlüsse sind zusammen bei 0,5 bar (7,5 psig) druckgetestet.
Eigenschaften:
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
  • RNase-/DNase-frei
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Verschlüsse für Mikro-Verpackungsfläschchen befinden sich in Großpackungen ohne Fläschchen, 500/Innenbeutel, 1.000/Karton. Sterile (E-Beam) Fläschchen sind gesondert zu bestellen (Kat.- Nr. 342810)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen
Farbe Violett
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material HDPE
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 500
Produktlinie Nalgene
Verschlussmaterial HDPE
Menge 500/Beutel, 1.000/Karton
Verschlussgröße 11 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2016
Produkttyp Verschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.