Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Gießen Sie leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss der Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanister.
50.75 € - 390.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kanister |
---|---|
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 Bmm |
Verschlusstyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11375464
|
Thermo Scientific™
2240-0015 |
6 l |
347.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11385464
|
Thermo Scientific™
2240-0025 |
10 l |
390.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11784364
|
Thermo Scientific™
2240-0050 |
20 l |
379.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10309970
|
Thermo Scientific™
2240-0025 |
10 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15991481
|
Thermo Scientific™
2240-0050 |
20 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10070851
|
Thermo Scientific™
2240-0015 |
6 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Gießen Sie Flüssigkeiten leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss des Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanisters aus, der eine robuste Bauweise mit großer Standfläche und niedrigem Schwerpunkt für größere Stabilität aufweist. Der eingearbeitete Griff und eine Vertiefung im Boden sorgen für stabile Handhabung beim Anheben und Ausgießen während die Platz sparende, rechteckige Form limitierten Lagerraum optimal nutzt.
Hauptmerkmale:- Integrierter Ausguss, der lang genug für genaues Ausgießen ist
- Der befestigte, weiße Verschluss aus Polypropylen 53B geht nicht verloren
- Durchgehende Einteilung in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
- Graduiert/auslaufsicher†
Schraubverschluss aus weißem Polypropylen
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Kanister | |
Polypropylen | |
Schraube | |
1 |
Weiß | |
53 Bmm | |
HDPE | |
Weiß |