Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser.
Diese Flaschen besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.
- Vielseitige Flaschen mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
- Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
- 4 und 8 l-Flaschen besitzen eine eingearbeitete Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts
- Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 gal., 4 l |
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 gal. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Große Enghalsflasche |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 25mm |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 6 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.