Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Adapter für Zentrifugenadapter
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene' Adapter für Zentrifugenflaschen sorgen für den einwandfreien Sitz von allen Nalgene 250 und 290 ml-Flaschen in Sorvall GSA-Rotoren.
Unerlässlich für angemessenen Flaschenhalt und Funktionsweise bei Sorvall GSA-Rotoren.
- Zur Verwendung mit Nalgene 250 ml-Zentrifugenflaschen, Katalognummern 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 und 3141-0250
- Ermöglicht Anpassung von 250 ml-Zentrifugenflaschen von Nalgene an Thermo Scientific Sorval GSA Rotoren
- Aus weißem Polyethylen niederer Dichte gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | 250 ml-Flasche |
| Material | LDPE |
| Fassungsvermögen | 250 mL |
| Beschreibung | Centrifuge Flaschenadapter für 250 ml Flaschen |
| Farbe | Weiß |
| Anzahl pro Packung | 6 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.