Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Flaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt mit Verschluss
Catalog Number p-4521879
571.90 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen aus LDPE mit niedrigem Partikel- und Metallgehalt und Verschluss gewährleisten genaues Befüllen und Ausgießen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen aus LDPE mit niedrigem Partikel- und Metallgehalt und Verschluss gewährleisten genaues Befüllen und Ausgießen. Diese Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte sind für die Aufnahme von weniger als 20 Partikeln pro ml bei 0.3 Micron und mehr zertifiziert.
Merkmale:
  • Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Durchscheinend
  • Garantiert auslaufsicher†
Metalle zertifiziert nach Mikrolitergehalt (ppb) <0,20 Hg, <0,5 Be, <1,0 As, Cd, Pb, <2,0 Sb, Se, <5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <50 Mg, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Jede Flasche ist doppelt verpackt und wurde unter einer Reinluftwerkbank der Klasse 10 in einem Reinraum der Klasse 100 verpackt. Ausgezeichnet für die Aufbewahrung von ICP-MS-Reagenzien und Standardlösungen. Das Produkt enthält ein Qualitätszertifikat zum Nachweis, dass das Produkt gemäß Spezifikationen getestet und akzeptiert wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 in.
Höhe (metrisch) 101 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Breite (angloamerikanisch) 1,98 in.
Produkttyp Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Niedriger Partikelgehalt Ja
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.