Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Marke:  Thermo Scientific™ 2210-0020
220.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10670714
  • 425.00 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
Ballonflasche mit Griff
Polypropylen
Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff
250 mm
LDPE
389 mm
6
Nicht autoklavierbar
2.5 gal.
83B
64 mm
10 l
Lagerung und Transport von Reagenzien
Griffe
1