Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy-Enghalsflaschen, HDPE: Großpackung, montiert, 250 ml
Catalog Number p-4521669
240.10 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
234.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen, die leicht und bruchsicher sind, können Sie leichte, allgemeine Laboranwendungen durchführen.
Die leichten und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Enghalsflaschen aus HDPE eignen sich für die Durchführung einfacher allgemeiner Labroandwendungen. Garantiert auslaufsicher,† wenn Nalgene Verschlüsse verwendet werden.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen sind Teil des ACT-Label-Programms von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (zusammengesetzt)
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 Zoll
Höhe (metrisch) 101 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Produkttyp Günstige Enghalsflasche
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Economy-Enghalsflasche, Großpackung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
ACT Label Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.