Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Catalog Number p-4521831
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diese Enghalsflaschen aus HDPE eignen sich zum Aufbewahren, Versenden und Verpacken spezieller Chemikalien, Diagnostika, biologischer Stoffe, Reagenzien, Klebstoffe und Tierarzneimittel.
Mit diesen naturfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsverpackungsflaschen aus HDPE mit Verschluss können Sie flüssige Reagenzien gefahrlos aufbewahren, verpacken und versenden. Diese Flaschen sind die ideale Wahl für Spezialchemikalien, Diagnostika, Biologika, Reagenzien, Klebstoffe und Veterinärpharmazeutika. Die im Spritzgießverfahren aus Polyethylen hoher Dichte hergestellten Flaschen zeichnen sich durch einen robusten Aufbau und gleichmäßige Wandstärken aus. Die mit zum Lieferumfang gehörenden Verschlüsse aus Polypropylen sorgen für eine auslaufsichere† Abdichtung.
Eigenschaften:
  • Aus hochreinen, für Lebensmittel geeigneten Kunststoffen hergestellt
  • Empfohlen für Lagerung und Transport von flüssigen Reagenzien
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,71 in.
Höhe (metrisch) 61 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Breite (angloamerikanisch) 0,77 in.
Produkttyp Verpackungsflasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eine enge
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.