Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™ FEP mit Verschluss
Führen Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durch.
45.60 € - 936.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial ETFE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Enghalsflasche
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10120491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0001
30 ml
45.60 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10068170
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0002
60 ml
46.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10558491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0004
125 ml
81.75 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11311564
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0008
250 ml
430.00 €
4 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11371514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0016
500 ml
523.00 €
4 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10672561
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0016
500 ml
130.75 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10149810
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0032
1 l
231.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11321564
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0032
1 l
936.00 €
4 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10652751
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0064
2000 ml
372.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13167519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1600-0004
125 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon FEP-Enghalsflaschen mit Verschluss können Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durchführen.
  • Autoklavierbar und durchsichtig
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Widerstehen Temperaturen von -105 bis +150 °C (-157 bis +302 °F)
  • Mit auslaufsicheren† ETFE-Schraubverschlüssen
Gewährleistung: 90 Tage
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen. † Der Begriff „auslaufsicher“ wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.
Spezifikation
Spezifikation
ETFE
Enghalsflasche
Naturfarben, durchscheinend
Teflon FEP
Nicht steril
Ja
Enghals
Schraubverschluss
Nein
Enghalsflasche
1
Naturfarben
Autoklavierbar
Rund
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.