Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10274401
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Produkttyp:
Ausgusskappe
Ersatzkappe
Mit Steigrohr und -halterung
Verschluss
Farbe:
Bernsteinfarben
Naturfarben
Weiß
natürlich
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
25 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Produkttyp Farbe unitSize
10274401 43 mm Ersatzkappe Naturfarben 12 Stück
10586551 20 mm Ersatzkappe Weiß 12 Stück
10264401 24 mm Ersatzkappe Naturfarben 12 Stück
10020661 28 mm Ersatzkappe Naturfarben 12 Stück
11334595 28 mm Mit Steigrohr und -halterung Naturfarben 2 Stück
10010681 38 mm Ersatzkappe Naturfarben 12 Stück
10603452 38 mm Ersatzkappe natürlich 12 Stück
10799362 38 mm Verschluss Naturfarben 12 Stück
10162491 53 mm Ersatzkappe Bernsteinfarben 12 Stück
10000721 53 mm Ersatzkappe Naturfarben 2 Stück
10050681 53 mm Ersatzkappe Naturfarben 12 Stück
10365941 63 mm Ersatzkappe Naturfarben -
12716677 20 mm Ausgusskappe Naturfarben 25 Stück
10644212 24 mm Ausgusskappe Naturfarben 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10274401 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 7121500430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen werden passend zu Nalgene Eng- und Weithalsflaschen gefertigt.
Setzen Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Enghalsflaschen und Weithalsflaschen auf Nalgene Enghalsflaschen und Weithalsflaschen.
  • Passen auf Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Beschreibung Flaschen-Ersatzverschlüsse
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 12
Gewindegröße (metrisch) 43 mm
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Ersatzkappe
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.