Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturfarbene PPCO-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Verpackt auf Tablett
Diese Diagnoseflaschen aus PPCO eignen sich für die sichere Aufbewahrung und den Versand kleiner Probenmengen und wertvoller Reagenzien für den Einsatz in Testkits und vielen weiteren Anwendungen mit kleinen Volumen.
1309.00 € - 5639.64 €
Spezifikation
Produkttyp | Diagnostik-Flasche |
---|---|
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Material | PPCO |
Sterilität | Nicht steril |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10130463
|
Thermo Scientific™
322006-9125 |
4 ml | 13 bis 415 mm |
1309.00 €
1328 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10444933
|
Thermo Scientific™
322006-9025 |
8 ml | 20 bis 415 mm |
1523.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10394283
|
Thermo Scientific™
322006-9050 |
15 ml | 20 bis 415 mm |
1558.00 €
1500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10483145
|
Thermo Scientific™
CELSIS322006-9050 |
15 ml | 20 bis 415 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Zur sicheren Lagerung und zum sicheren Versand von kleinen Mengen an Proben und wertvollen Reagenzien. Die naturfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Diagnostikflaschen mit Verschlüssen kommen in Test-Kits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz. Diese autoklavierbaren und langlebigen Polypropylen-Copolymer-Flaschen sind für eine einfache Handhabung auf Tabletts mit Deckel verpackt und verfügen über riss- und stoßfeste gleichmäßige Wände.
Merkmale:- Nicht steril
- Naturfarbenes, durchscheinendes PPCO mit naturfarbenem PP-Verschluss
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Flaschen sind auf Tabletts in Schrumpffolie verpackt. Die Verschlüsse befinden sich in einem separaten Beutel im selben Karton.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Diagnostik-Flasche | |
PPCO | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. | |
Autoklavierbar |
Naturfarben, durchscheinend | |
Nicht steril | |
Ja | |
Eng |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.