Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge PPCO-Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10324691
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Länge (metrisch):
82,8 mm
102,1 mm
106,4 mm
113,5 mm
Durchmesser (metrisch):
16,1 mm
18,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
Max. RZB:
100.605 x g im Rotor T29-8x50
50,000 x G
50.000 × g
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Max. RZB unitSize
10324691 10 ml 82,8 mm 16,1 mm 50.000 × g 10 Stück
10491183 16 ml 106,4 mm 18,1 mm 50,000 x G -
10169950 30 ml 102,1 mm 25,8 mm 50.000 × g 10 Stück
10614321 50 ml 113,5 mm 28,8 mm 100.605 x g im Rotor T29-8x50 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
Artikelnummer. 10324691 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 31390010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
Mit diesen durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen erkennen Sie den Inhalt leicht.
Eigenschaften
  • Höhere chemische Beständigkeit als Polycarbonat
  • Mehrfach autoklavierbar – bei wiederholtem Autoklavieren länger haltbar als Polycarbonat-Röhrchen
  • Verwendbar bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen; Bestell-Nr. 3139-0050 bis zu 100.605 x g im Rotor T29-8x50
  • Inklusive PP-Dichtungsverschlüssen mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei > 10.000 x g oder beim Zentrifugieren von Gefahrenstoffen
  • Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Optionale Dichtungsverschlüsse für ausgewählte Größen erhältlich. Verwenden Sie DS3131-0020 (für 30 ml-Röhrchen) und DS3131-0024 (für 50 ml-Röhrchen). Das Nominalvolumen von 3139-0050 beträgt 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen, roter Gummi
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen-Copolymer
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Länge (metrisch) 82,8 mm
Bodenform Rund
Verschlusstyp Schraube
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 16,1 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 50.000 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.