Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen
Beschreibung
Die nicht sterilen Thermo Scientific™ Nalgene Serumfläschchen sind auslauf- und bruchsicher und bietet Schutz vor Kontaminationen. Diese Serumfläschchen sind leichter als Fläschchen aus Glas und sind auf die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich) ausgelegt.
Merkmale:
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogenisch
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
- Auslaufsicher† mit Nalgene ausgelegte Schraubverschlüsse 342158)
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell-Nr. Nr. 342158)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Serumfläschchen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Material | PETG |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Anzahl pro Karton | 1260 |
| Anzahl pro Packung | 252 |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1/3 oz. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.