Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messbecher mit Henkel (PMP)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
3000 ml
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Polymethylpenten-Messbecher sind widerstandsfähig gegenüber Säuren, Basen, aliphatischen Alkoholen, Aldehyden und Estern.
Die Messbecher haben einen rechteckigen Griff zum erleichterten Tragen und Ausgießen und halten auch langfristig hohen Temperaturen stand.
- Hält einer kontinuierlichen Temperaturbelastung von bis zu 150 °C stand und zwischenzeitlichen Temperaturen bis 175 °C (347 °F)
- Mikrowellendurchlässig
- Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
- Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
- Robuster, eingearbeiteter rechteckiger Henkel ermöglicht einfache, sichere Handhabung und Ausgießen
- Autoklavierbar/transparent/mit Skala
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Becher mit Griff, graduiert, PMP 1.000 ml |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Material | PMP |
Graduierungsbereich | 100mL- 1000mL |
Schritten | 100 ml |
Menge | 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden.