Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messbecher mit Henkel (PMP)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10156640
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10156640 3000 ml 1 Stück
10616181 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10156640 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 12233000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Mit diesen PMP-Messbecher mit Graduierung gewährleisten Sie eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen, aliphatische Alkohole, Aldehyde und Ester.
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP graduierten Bechern mit Griff Resistenz gegen Säuren, Basen, aliphatische Alkohole, Aldehyde und Ester. Diese Bechen haben rechteckige Griffe zum einfachen Tragen und Ausgießen und können langandauernde hohe Temperaturen aushalten.
  • Hält einer kontinuierlichen Temperaturbelastung von bis zu 150 °C stand und zwischenzeitlichen Temperaturen bis 175 °C (347 °F)
  • Mikrowellendurchlässig
  • Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
  • Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
  • Robuster, eingearbeiteter rechteckiger Henkel ermöglicht einfache, sichere Handhabung und Ausgießen
  • Autoklavierbar/transparent/mit Skala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Becher mit Griff, graduiert, PMP 3.000 ml
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Polymethylpenten
Graduierungsbereich Eingearbeitete Graduierung in ml und oz.
Schritten 100 ml
Menge 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Gegossene Doppelskala
Modell Behandelt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden.