Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Artikelnummer. 15931631
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2800 ml
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15931631 2800 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15931631 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 41052800
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mithilfe der großen Oberfläche dieser Nalgene Fernbachkolben verbessern Sie die Belüftung für ein stärkeres Wachstum von Kulturen in flüssigen Medien.
Mithilfe der großen Oberfläche dieses Thermo Scientific™ Nalgene™ Fernbachkolbens aus Polycarbonat verbessern Sie die Belüftung für ein stärkeres Wachstum von Kulturen in flüssigen Medien. Hergestellt aus haltbarem und transparentem Polycarbonat.
  • Bruchsicheres, transparentes Polycarbonat
  • Fernbach-Design sorgt für bessere Belüftung
  • Für eine auslaufsichere Abdichtung† sollten Gummistopfen Nr. 12 verwendet werden
† Der Begriff „auslaufsicher“ wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fassungsvermögen: 2,8 l; T x H: 8 x 9 in.
Durchmesser (metrisch) Basis 20,3 cm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 56.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm
Kapazität (metrisch) 2800 ml
Material Polycarbonat
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 cm
Anzahl pro Karton Case of 4
Anzahl pro Packung 1
Oberflächenbeschichtung Keine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.