Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Catalog Number p-9078015
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
250mL
2L
Thermo Scientific Nalgene Musterflaschen werden zur Probenaufbewahrung im Rahmen der Qualitätssicherung hochwertiger Pharmazeutika verwendet.
Thermo Scientific Nalgene Musterflaschen werden zur Probenaufbewahrung im Rahmen der Qualitätssicherung hochwertiger Pharmazeutika verwendet.
Die kleinen Flaschen werden aus demselben Material wie die größeren Ballonflaschen hergestellt, benötigen jedoch weniger der teuren Reagenzien zur Durchführung von Validierungstests.
  • Hergestellt aus haltbarem Polycarbonat
  • Zur bequemen Materialkompatibilitätsvalidierung Autoklavierbar Durchsichtig
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und TPE-Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kapazität (angloamerikanisch) 1 Unze
Produkttyp Validierungsflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 - 415mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14mm
Außendurchmesser (metrisch) 32mm
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchführen von Validierungstests
Höhe (metrisch) mit Verschluss 75mm
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 30
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbe Weiß (durchscheinend)
Mouth Style Weit