Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Ballonflasche
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
192.02 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für große Mengen von Nährmedien, für die Impfstoffherstellung sowie die Aufbewahrung großer Mengen von Medien und Chemikalien. Diese Ballonflaschen aus naturfarbenem Polypropylen haben eine große Öffnung für leichtes Befüllen und Ausgießen und sind mit einem weißen 83B-Polypropylen-Verschluss und einer Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer) ausgestattet.
Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden. Sie passen perfekt zu einer Vielzahl optionaler 83B-Verschlüsse mit Schlauchanschlüssen (wie z. B. Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Befüll-/Belüftungsverschlüsse) und maßgeschneiderten Schlauchkits.
- Praktische Henkel am Flaschenhals für einfaches Transportieren und Ausgießen, auch mit Handschuhen
- Erhältlich in Größen von 10, 20 und 50 Liter für eine Vielzahl biopharmazeutischer Anwendungen
- Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
- Nalgene Top Works Flüssigkeitstransfersysteme (Kat.-Nr. 2135) ermöglichen einen bequemen aseptischen Transfer
- Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Bestellinformationen:
- Zusätzliche optionale Verschlüsse: Nalgene Schnellbefüll/-belüftungsschraubverschlüsse (Kat.-Nr. 2158) oder Nalgene Befüll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
- Weiteres Zubehör: Nalgene Schlauchkupplungen (Kat.-Nr. 6149)
- Kundenspezifische Schlauchsätze sind erhältlich. Den entsprechenden Thermo Scientific Konfigurator finden Sie unter www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 13 gal. |
Produkttyp | Ballonflasche mit Griff |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83 B |
Beschreibung | Polypropylen-Ballonflasche mit Griff |
Außendurchmesser (metrisch) | 379 mm |
Kapazität (metrisch) | 52 l |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit großen Mengen von Kulturmedien, für die Impfstoffherstellung, für große Medienmengen und für die Lagerung von Chemikalien |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 678 mm |
Mehr anzeigen |