Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
20 L
50 L
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflaschen mit 1.5 Zoll-Sanitärflansch zum Dispensieren oder, mit einem entsprechenden Anschluss, als Reagenzienbehälter zur Versorgung von Systemen wie Bioreaktoren oder Chromatographiesäulen.
Hauptmerkmale:
Gewährleistung: 90 Tage
- Eingeformter Griff für den einfachen Transport der Behälter
- Dauerhafte Graduierung in 5 Liter- bzw. 1 Gallonen-Schritten
- USPVI/autoklavierbar/graduiert/auslaufsicher†
Enthält:
Verschlussgröße 83B, geeignet für Gummistopfen Nr. 13.5
Anmerkung:
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 13 gal. |
Produkttyp | Ballonflasche mit Sanitärflansch |
Zertifizierung/Konformität | US-Vorschrift USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83 B |
Beschreibung | Autoklavierbarer Sanitärflansch für Ballonflaschen |
Außendurchmesser (metrisch) | 379 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 L |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versorgungsreservoirs für Systeme wie Fermentoren oder Chromatographiesäulen. |