Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Quetschklemme
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schlauchklemme ermöglicht die präzise Regulierung des Durchflusses mit einer Hand — von vollständig freiem über gedrosselten bis hin zu komplett gesperrtem Durchfluss.
Marke: Thermo Scientific™ 6165-0002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schlauchklemme ermöglicht die präzise Regulierung des Durchflusses mit einer Hand – von vollständig freiem über gedrosselten bis hin zu komplett gesperrtem Durchfluss. Diese Kunststoffklemme rostet oder korrodiert nicht und verformt sich nicht. Sie wird in einem Stück ohne scharfe Kanten geformt und ist mit einer Vielzahl von Schläuchen kompatibel.
Spezifikation
12 St./Packung; 72 St./Karton | |
Polypropylen | |
Schlauchklemme, passend für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/4 Zoll bis 7/16 Zoll |
Schlauchklemme | |
Passend für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/4 bis 7/16 Zoll |