Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
96.53 € - 824.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rechteckige Ballonflasche |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 – 415 mm |
Beschreibung | Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12701538
|
Thermo Scientific™
2212-0020 |
9 l |
824.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10548301
|
Thermo Scientific™
2212-0050 |
20 l |
203.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10507921
|
Thermo Scientific™
2212-0020 |
9 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Diese Kanister verfügen über eine Weithalsöffnung zum einfachen Befüllen und Säubern. Stabiler Edelstahlgriff
- Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen der Kanister.
- Permanente Graduierungen in 5-Liter-Schritten für bequemes Abfüllen.
- Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Kanister
- Autoklavierbar/graduiert/auslaufsicher†
†
Spezifikation
Rechteckige Ballonflasche | |
100 – 415 mm | |
Polypropylen | |
1 | |
Weiß |
Polypropylen | |
Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche | |
Lösungen aufbewahren und große Volumina an Pulvern und anderen festen Proben verarbeiten | |
Ja |