missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalgene™ Validierungsflaschen aus Polypropylen, 30 ml

Artikelnummer. 17877751 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17877751 30 ml 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17877751 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. DS21260030

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perform QA lot sample storage of high-valued pharmaceuticals using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Validation Bottles. Small-volume bottles are molded of the same materials as larger carboys, but require a lower volume of expensive reagents to perform validation testing. Autoclavable, transparent polypropylene construction allows for convenient material compatibility validation. Includes: White polypropylene screw closure and TPE gasket.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Öffnung Weit
Verschlussgröße 20 bis 415 mm

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.