Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Filtereinheiten
- Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Artikelnummer. 10421791
| Artikelnummer. | Porengröße | Material (Membran) | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) Aufnahme | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10421791 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10685813 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 50 mL | 12 Stück |
| 10418232 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | 12 Stück |
| 10338763 | 0,1 μm | PES | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10102451 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 115 ml | 12 Stück |
| 10370311 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10034550 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10793344 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10568632 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10474415 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10229090 | 0,2 μm | PES | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10687541 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10044550 | 0,45 μm | PES | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10462701 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 12686366 | 0,1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10411791 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10228340 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10577322 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 115 ml | 12 Stück |
| 10589222 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50mm | 115ml | 12 Stück |
| 10403701 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10682741 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10684851 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10261741 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10281881 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10792351 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10139130 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10037720 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10720622 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10047720 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10693701 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10422941 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10450241 | 0,2 μm | SFCA | 50mm | 115ml | 12 Stück |
| 10126070 | 0,45 μm | SFCA | 50mm | 115ml | 12 Stück |
| 10454641 | 0,2 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10760792 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10444831 | 0,2 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10579051 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10017770 | 0,2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10211561 | 0,2 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10199700 | 0,45 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10740602 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | - |
| 10017820 | 0,2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10382711 | 0,2 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10614861 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10405021 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | - |
| 10762732 | 0,2 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10159130 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10760802 | 0,2 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10790412 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10578471 | 0,2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | - |
| 10790602 | 0,2 μm | Nylon | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10211321 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10444261 | 0,2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10362811 | 0,2 μm | Nylon | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10169700 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbesserte Filtrationseffizienz. Thermo Scientific™ Nalgene Rapid Flow Einweg-Filtereinheiten mit PES-Membran (Polyethersulfon) sind mit dem exklusiven Rapid Flow-Trägerplatten-Design ausgestattet und bieten schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz. Der optimale Schutz gegen Zellkulturkontaminationen — Die PES-Membranen mit niedriger Proteinbindung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen sind optimal geeignet für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien, Seren, Zusatzstoffen und Puffern.
- Erhältlich in PES-, CN-, SFCA- und Nylon-Membranen. Die Geräte sind entsprechend der Membran farbcodiert.
- Die Geräte verfügen über die höchste Flussrate und die niedrigste Verklumpung unter allen vergleichbaren Alternativen
- 0,1 μm PES zum Mykoplasmaschutz erhältlich
- 0,2 μm PES-Geräte sind Stammzellen- und Maus-Embryo-Assay-getestet (MEA)
- Pyrogenfrei und endotoxin-frei - Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfstandards jeder Vakuum-Filtereinheit.
- Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
- Einige Produkte auf dieser Seite sind von My Green Lab mit dem ACT-Etikett gekennzeichnet, um datenbasierte, nachhaltige Produkteinkaufentscheidungen zu ermöglichen (die Artikelteilnahme finden Sie unter Vollständige Spezifikationen in der Produkttabelle)
Spezifikation
Spezifikation
| ACT Label | Ja |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 12 |
| Typ | Filtereinheit |
| Volumen (metrisch) Aufnahme | 250 mL |
| Oberes Volumen (metrisch) | 250 mL |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 50 mm |
| Fit for Purpose | Steril |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.