Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte mit SFCA-Membran
Für Vakuumfiltration und biologische Einmalgebrauchs-Arbeiten, bei denen sterile Filtration, Vorfiltration oder Aufreinigung wässriger Lösungen im Labor oder im Feld erforderlich ist.
82.50 € - 437.00 €
Produktcode | Marke | Volumen oben (metrisch) | Durchmesser Membran (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen oben (metrisch) | Durchmesser Membran (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10450241 |
Thermo Scientific™
122-0020 |
115ml | 50mm | 0.2 μm |
82.50 €
12 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Auf Lager: 4 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | 10126070 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
122-0045 |
115ml | 50mm | 0.45 μm |
82.50 €
12 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Auf Lager: 4 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | 10454641 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
155-0020 |
150 ml | 50 mm | 0.2 μm |
101.00 € 12 Stück |
|
10760792 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
155-0045 |
150mL | 50mm | 0.45 μm |
101.00 € 12 Stück |
Voraussichtlicher Liefertermin 23-12-2019 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | 10444831 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
157-0020 |
250 ml | 50 mm | 0.2 μm |
113.00 € 12 Stück |
|
10579051 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
157-0045 |
250mL | 50mm | 0.45 μm |
113.00 € 12 Stück |
Voraussichtlicher Liefertermin 23-12-2019 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10017770 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
156-4020 |
500 ml | 75 mm | 0.2 µm |
181.00 € 12 Stück |
|
|||
10199700 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
156-4045 |
500mL | 75mm | 0.45 μm |
181.00 € 12 Stück |
Voraussichtlicher Liefertermin 23-12-2019 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10211561 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
162-0020 |
500 ml | 90 mm | 0.2 μm |
216.00 € 12 Stück |
|
|||
10740602 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
162-0045 |
500mL | 90mm | 0.45 μm |
213.00 € 12 Stück |
Voraussichtlicher Liefertermin 23-12-2019 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | 10614861 |
Thermo Scientific™
158-0045 |
1000 ml | 50 mm | 0.45 μm |
229.00 € 12 Stück |
Voraussichtlicher Liefertermin 23-12-2019 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | 10017820 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
158-0020 |
1000 ml | 75 mm | 0.2 μm |
232.00 € 12 Stück |
Auf Lager: 5 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | 10382711 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
161-0020 |
1000 ml | 90 mm | 0.2 μm |
272.00 € 12 Stück |
|
10405021 Zubehör anzeigen |
Thermo Scientific™
161-0045 |
1000mL | 90mm | 0.45 μm |
269.00 € 12 Stück |
|
11371524 |
Thermo Scientific™
122-0020 |
115ml | 50mm | 0.2 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90 |
Beschreibung
MerkmaleMembranen aus netzmittelfreiem Celluloseacetat (SFCA)
115 ml-Größen
Lieferumfang:
Polystyroldeckel, mit Graduierung versehener oberer Behälter und Filtratflasche (außer bei der 115 ml-Größe), integrierter Membranfilter, seitlicher Cellulosestopfen, Schnellanschlussschlauchadapter.
† Nalgene verwendet den Begriff „auslaufsicher“ bei Thermo Scientific Nalgene Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt, b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Eingeschränkte Garantiedauer: Dieses Produkt unterliegt allen in unseren Verkaufsbedingungen festgelegten Gewährleistungsbestimmungen und -ausschlüssen und hat eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Produktauslieferung.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsanwendung: Alle Einschränkungen für den Käufer, das Produkt/die Produkte nur für interne Forschungszwecke zu verwenden, treffen nicht auf das Produkt/die Produkte auf den Webseiten zu, die mit dieser Aussage in Verbindung stehen.
Spezifikation
SFCA | |
12 |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.