Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen, lichtundurchlässig, mit Verschluss: Großpackung
Catalog Number 10593755
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige Flaschen aus undurchsichtigem, braunem HDPE gewährleisten den Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder trockenen Materialien.
Die rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen aus undurchsichtigem, braunem HDPE mit Verschluss gewährleisten den Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder Materialien. Schutz vor UV-Licht und platzsparende Form Die gleichmäßigen Wände aus Polyethylen hoher Dichte sind riss- und stoßfest und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf. Die Flaschen sind auslaufsicher†, wenn sie mit den undurchsichtigen Nalgene Polypropylen-Verschlüssen verwendet werden.
  • Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Inhalt:
Braune HDPE-Vierkantflasche mit braunem PP-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 250 ml (8 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Höhe (metrisch) 117 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Produkttyp Flasche
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Rechteckige Flasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Lichtundurchlässig braun
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteck
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.