Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Filtratflasche
Eliminieren Sie die Verwendung einer Absaugvorrichtung oder zerbrechlichen Glas-Saugflasche. Die wiederverwendbaren Nalgene Filterhalter mit Filtratflasche sind umweltfreundliche Komplettsysteme.
Marke: Thermo Scientific™ 300-4000
167.99 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die wiederverwendbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhalter mit Filtratflasche machen die Verwendung einer Mehrfach-Absaugvorrichtung oder zerbrechlichen Glas-Saugflasche überflüssig. Die wiederverwendbaren Filterhalter sind Komplettsysteme aus waschbarem Polysulfon und eine umweltfreundliche Alternative zu Einwegfiltern. Sie sind vollständig autoklavierbar, mit oder ohne eingesetzten Membranen.
Eigenschaften:
- Anstelle von Gefäßen aus Metall oder Glas einsetzbar – Hauptkomponenten aus bruchfestem, transparentem, autoklavierbarem Polysulfon
- Für die Sterilisation oder Analyse. Filterhalter werden mit Membranstützplatten für die Sterilisation und Analyse geliefert
- Mit Vakuum oder Überdruck verwendbar
- Graduierung auf Ober- und Unterteil
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
250 ml |
Polysulfon | |
250 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.