Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Filtratflasche
GREENER_CHOICE
Eliminieren Sie die Verwendung einer Absaugvorrichtung oder zerbrechlichen Glas-Saugflasche. Die wiederverwendbaren Nalgene Filterhalter mit Filtratflasche sind umweltfreundliche Komplettsysteme.
Marke:  Thermo Scientific™ 300-4050
248.99 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10625241
  • 342.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die wiederverwendbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhalter mit Filtratflasche machen die Verwendung einer Mehrfach-Absaugvorrichtung oder zerbrechlichen Glas-Saugflasche überflüssig. Die wiederverwendbaren Filterhalter sind Komplettsysteme aus waschbarem Polysulfon und eine umweltfreundliche Alternative zu Einwegfiltern. Sie sind vollständig autoklavierbar, mit oder ohne eingesetzten Membranen.
Eigenschaften
  • Anstelle von Gefäßen aus Metall oder Glas einsetzbar – Hauptkomponenten aus bruchfestem, transparentem, autoklavierbarem Polysulfon
  • Für die Sterilisation oder Analyse. Filterhalter werden mit Membranstützplatten für die Sterilisation und Analyse geliefert
  • Mit Vakuum oder Überdruck verwendbar
  • Graduierung auf Ober- und Unterteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1
500 ml
Polysulfon
500 ml
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.