Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sanitär-Schlauchtülle, 1 Zoll
Die Nalgene Tri-Clamp-Sanitär-Schlauchtülle ermöglicht die Verbindung zwischen 1 Zoll-Sanitäranschlüssen und flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 0,5 Zoll.
Marke: Thermo Scientific™ 7211-0500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01350kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene Sanitär-Schlauchtülle (1 Zoll) ermöglicht die Verbindung zwischen 1 Zoll-Sanitäranschlüssen und flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 0,5 Zoll.
- Polypropylen
Spezifikation
Schlauchanschluss 1 Zoll (25,4 mm) | |
13 mm | |
2/Packung |
0,5 in. | |
Polypropylen | |
13 mm (0,5 Zoll) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.