Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (38 mm ferrule)
Artikelnummer. 11349724
Change view
Click to view available options
Menge:
Case of 6
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349724 Case of 6 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11349724 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26720150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kann verwendet werden mit: Nalgene-Ballonflaschen
Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Silikon-Sanitärdichtungen für Nalgene™ Ballonflaschen. Die Dichtungen aus platingehärtetem Silikon gewährleisten höchste Reinheit für biopharmazeutische Anwendungen.
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Nalgene™ Ballonflaschen (Bestell- Nr. 2261, 2630 und 2640)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Verschlussgröße Ferrulengröße 1.5 in. (38 mm)
Beschreibung Sanitärdichtungen aus Silikon
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Sanitär-Ballonflaschen
Material Silikon
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Dichtung
Menge Case of 6
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.