Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE
Catalog Number 10758851
720.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
720.00 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20L
33 l
Thermo Scientific™ Nalgene HDPE-Ballonflaschen für Einmalgebrauch erfordern keine Reinigung, keine Vorbereitung, keine Set-Up-Kosten.
Thermo Scientific™ Nalgene HDPE-Ballonflaschen für Einmalgebrauch erfordern keine Reinigung, keine Vorbereitung, keine Set-Up-Kosten.
Sterile, gebrauchsfertige Ballonflaschen für den einmaligen Gebrauch.
Eigenschaften
  • HDPE, Polypropylen-Verschluss
  • Steril
  • Auslaufsicher†
BestellinformationenEinsteckbarer Edelstahlgriff erhältlich (2229-0001)
Mit
PP-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kapazität (angloamerikanisch) 5.5 gal.
Produkttyp Ballonflasche
Zertifizierung/Konformität Lebensmitteltauglich, USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Beschreibung HDPE-Ballonflasche (Einweg, steril)
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 284 mm
Kapazität (metrisch) 20L
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung steriler Flüssigkeiten und pharmazeutischer/biotechnologischer Produkte
Höhe (metrisch) mit Verschluss 502 mm
Anzahl pro Karton 6
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Steril