Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10004710
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20mm
24 mm
38-430
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10004710 125 ml 38-430 12 Stück
10451181 30 ml 20mm 12 Stück
10567112 60 ml 24 mm 12 Stück
10064740 250 ml 38-430 12 Stück
10637711 500 ml 38-430 12 Stück
10647711 1 l 38-430 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10004710 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20180125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Platz mit diesen rechteckigen Enghalsflaschen aus HDPE. HDPE-Flaschen sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und Zerbrechen und gleichzeitig günstig, sodass sie bei zahlreichen Laboranwendungen zum Einsatz kommen.
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eine permanente Graduierung und einen tropfsicheren Ausguss zum einfacheren Abmessen und Ausgießen.
Platzsparende quadratische Form, chemisch beständig.
Eigenschaften:
  • Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
  • Die Verschlüsse bieten hervorragende Auslaufsicherheit†, da sie keine Einlagen haben, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können
  • Graduiert für einfaches Dispensieren
  • Auslaufsicher†
  • Für Temperaturen bis zu -100 °C (148 °F)
  • Nicht autoklavierbar
  • Nimmt am ACT-Label-Programm von My Green Lab teil
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behältereignen sich für die Langzeitlagerung, sollten jedoch keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material HDPE
Menge 12/Cs.
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, FDA - 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 109 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,3 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38-430
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.