Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Nalgene™ quadratische Flaschen mit Graduierung; naturfarbenes PPCO mit PP-Verschluss, Großpackung
Catalog Number p-4521952
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60mL
125 ml
500mL
1000mL
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Die quadratischen Flaschen zeichnen sich durch ein platzsparendes Design und eine permanente Graduierung aus.
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
  • Tropfsicherer Hals für bequemes Abfüllen
  • Autoklavierbar
  • Beständig gegen Säuren, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich 0° C bis 135° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 41 mm²
Höhe (angloamerikanisch) 3,27 in.
Höhe (metrisch) 83 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Breite (angloamerikanisch) 1,61 in.
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Kapazität (metrisch) 60mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung 60 ml , 24 bis 415 Verschluss, Großpackung
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.6 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.71 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material PPCO
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Permanente Graduierungen
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.