Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
Benutzen Sie den Promotions-Code "21932" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
180.23 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Medienflaschen mit Verschluss bilden eine hervorragende Gasbarriere für die Aufbewahrung und den Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese leichtgewichtigen Flaschen sind bruchfest und steril und sparen dank ihrer quadratischen Form viel Platz.
- Aus Polyethylenterephthalat (PET), mit Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte
- Platzsparendes quadratisches Design
- Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
- Steril, pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Ausgezeichnete Gas-Barriere, Transparenz und reduzierte CO2- und O2-Durchlässigkeit
- Flaschen- und Verschlussmaterial sind frei von tierischen Komponenten
- Auslaufsicher†
Empfohlen für: Zum Lagern und Transportieren flüssiger Chemikalien, Puffer und Seren
Bestellinformationen:
Die Produkte sind auf Kunststoffträgern eingeschweißt. Die Kunststoffträger sind im Innern des Umkartons in Plastikbeuteln doppelt verschweißt. †Der Begriff “auslaufsicher”wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Verschlussgröße | 38 bis 430 mm |
Durchmesser (metrisch) | 52 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,09 in. |
Höhe (metrisch) | 104 mm |
Produkttyp | Medienflasche |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4,2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,04 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 61 cm (1,1 in.) |
Mehr anzeigen |
† Die Bezeichnung „auslaufsicher“ gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.